Reaktionskar, cylinderformede, med flad flange, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
243902408 243903601 243904409 243905405 243906307 243907106 243907603 243908608
273-0111EA 461 DKK
273-0111 273-0112 201-0113 201-0114 201-0115 201-0116 201-0117 201-0118
Reaktionskar, cylinderformede, med flad flange, DURAN®
Reaktionsbeholdere Reaktionsbeholdere, cylinderformede
DURAN®, borosilikatglas 3.3, Klar, med rund bund.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med flad laboratorieflange (DN) og rille til vakuumbrug. Maksimalt driftstryk ved 250 °C: 2,5 bar for 100/250 ml; 1,5 bar for 500/1000/2000 ml; 1,0 bar for 4000/6000 ml og 0,5 bar for 10000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Advarsel: Vigtigt: Ved en maksimal driftstemperatur på 250 °C og ved det tilladte driftstryk må temperaturforskellen mellem glasvæggene på reaktionsbeholdere med flad flange ikke overstige 30 °C.