Betastrålingsbokse til store beholdere, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 7020 DKK
113-8170 113-2809
Betastrålingsbokse til store beholdere, Nalgene®
Afskærmning Strålingsværn
Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 9 mm.
  • Large hinged door on cover allows easy access to the waste receptacle
  • Leakproof tray contains spills
  • Hinged corners allow removal of receptacle
Omslutter totalt en stor beholder, som indeholder fast eller flydende radioaktivt affald.Kan eksempelvis rumme en 20 liters glasballon eller en typiske affaldsspand. Det mindre skjold kan rumme 10 liters beholdere.
W×D×H (inner): 406×406×736 mm (20 litre) 286×286×406 mm (10 litre).