Test tubes/Centrifuge tubes racks
Leverandør: HEATHROW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HS23052 HS23051
212-3490EA 350 DKK
212-3490 212-3489
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Stativer Tube Racks
PP eller ståltråd med epoxy-belægning.
  • Meget god kemisk og termisk resistens, autoklaverbar
  • Racks af PP kan sættes sammen
  • Robust, firma
Ideel til opbevaring af et enkelt 50 ml rør med rund eller konisk bund.
Leveringsinformation: De sammenbyggelige racks af PP leveres i forskellige farver: blå, grøn, gul, lyserød og orange.