Racks til reagensglas, designet til vandbade
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F188670001 F188640001
212-6255EA 1260 DKK
212-6255 212-6258
Racks til reagensglas, designet til vandbade
Stativer Tube Racks
PP, hvid.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +121 °C, autoklaverbar
  • Meget stabil
På grund af den specielle sammensætning af materialer, kan dette rack nedsænkes i vand uden behov for yderligere vægt.