Racks til reagensglas, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 730 DKK
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Racks til reagensglas, Nalgene®
Stativer Tube Racks
PC, klar med hvid bundplade eller PP, hvid.
  • PC: autoklaverbar, flyder ikke i vandbade. God kemisk resistens
  • PP: kan ikke autoklaveres. Meget god kemisk resistens
  • Nem prøveidentifikation via alfanumerisk mærkning af rackpositioner
Ergonomiske håndtag, som letter transporten af fyldte racks. Tomme racks kan stables med andre tomme racks af samme længde.