Racks til reagensglas
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
370 559 560 562
212-6100EA 145 DKK
212-6100 212-1420 212-1421 212-1422
Racks til reagensglas
Stativer Tube Racks
PP, hvid.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar
  • Let, brudsikker
Med to eller tre etager.