Test tube and drying racks, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 358 DKK
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Test tube and drying racks, Nalgene®
Stativer Tube Racks
PP, forstærket.
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbare
  • Flyder ikke i vandbadet
  • Meget god kemisk resistens
Peg Racks er ideelle til opbevaring af prøvetagningsrør, reaktionsrør og reagensglas. Rackene kan også bruges som tørrerack til elektroforese- og kromatografiplader samt til en række af rør ved blot at invertere rørene.