Racks til reagensglas, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 201 DKK
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Racks til reagensglas, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Stativer Tube Racks
ResMer™, farvekodet.
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Halv størrelse af konventionelle racks, så der kan spares mere plads
  • God kemisk resistens
ResMer™ produktionsteknologien forbedrer holdbarheden af disse reagensglasracks under de mest barske betingelser som f.eks. autoklavering, rensning i opvaskemaskine, kemisk desinfektion og fryserbrug. De fremstår med holdbare og klare farver. Da disse racks ikke kan flyde, gør det dem meget velegnede til brug i is- eller vandbade.