Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 3360 DKK
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Stativer Farve Stativer
Soda lime glass og rustfrit stål.
  • Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
  • Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm
Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.
B×D×H: 70×120×90 mm