Microtube racks, floating, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 423 DKK
211-7312 211-7314 211-7313
Microtube racks, floating, Nalgene®
Stativer Tube Racks
PP, floating.
  • Temperaturresistente fra −70 til +100 °C, autoklaverbare
  • Nem prøveidentifikation via alfanumerisk mærkning af rackpositioner
  • Racks kan bæres, flyttes og fjernes nemt v.h.a. håndtagene
Ideel til optøning, nedkøling eller inkubering af prøver ved lave eller høje temperaturer. Racks kan flyde, selv når de er fyldte. Rørene holdes under kanten. Runde racks 211-7313 og 213-7314 passer i de lave 400 og 1000 ml bægre.