VWR®, Racks til mikrorør
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211-0213EA 522 DKK
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Racks til mikrorør
Stativer Tube Racks
PP.
  • Perfekt til frysebrug
  • Sidehåndtag for sikker håndtering
  • Nummereret for nem prøveidentifikation
Til 96 mikrorør med kapacitet på 0,5 ml eller 96 mikrorør med kapacitet på 1,5/2 ml. Arrangement med 8×12 høje, afrundede koniske åbninger til sikker fastholdelse af rørene. Komplet med snaplåg, der også kan bruges som beskyttende bund.
Bestillingsoplysninger: Det farvekodede sæt inkluderer et rack i hver af farverne blå, grøn, pink, gul og orange.