Microtube and cryotube racks
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T315-3 T315-2
212-9561EA 610 DKK
212-9561 212-9610
Microtube and cryotube racks
Stativer Tube Racks
PP, farvet.
  • Et specielt låsesystem på soklen holder rørene fast, så de ikke kan dreje når skruelågene skrues på eller af
  • 50 huller (5×10) med alfanumerisk mærkning til prøveidentifikation
  • Fem skridsikre fødder, stabelbare
Til reaktions- og kryorør med skruelåg, autoklaverbare.