Racks til mikrocentrifugerør
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 180 DKK
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Racks til mikrocentrifugerør
Stativer Tube Racks
PP, autoklaverbare.
  • Alsidige racks, kan anvendes under tørre forhold, i vandbade eller i frysere
  • Kan stables - både fyldt og tomt
  • Nummereret for nem prøveidentifikation
Kan rumme 100×1,5 ml mikrorør med lukkede hætter eller uden hætter. Kan også rumme 50×1,5 ml mikrorør med åbne hætter.