Racks til Cryobokse, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 1445 DKK
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Racks til Cryobokse, Nalgene®
Stativer Stativer til Kryobokse
Rustfrit stål.
Lås sørger for at hver boks er fasthold sikkert og separat, hvilket tillader hurtig udtagning og tilbagesætning af en boks fra racket.
Vertikal
"479-3351, 479-3352: til cryobokse med 5×5 kryorør
212-8117, 212-8118: til standard cryobokse
479-3356, 479-3357: til cryobokse med 5 ml rør og Mr. Frosty"
Horisontal
Passer i de fleste rum i en opretstående fryser.
Til standardcryobokse (133×133×51 mm)
Med to lodrette håndtag
Leveringsinformation: Leveres uden cryoboks.