Racks for centrifuge tubes, Poxygrid®, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 961 DKK
525-9101 525-9102 525-9134
Racks for centrifuge tubes, Poxygrid®, SP Bel-Art
Stativer Tube Racks
Epoxybelagt stålwire, autoklaverbar.
  • Ideel som holder til centrifugerør med konisk bund
  • De nederste skinner holder spidsen af det koniske rør
Hul Ø: 30 mm, til 525-9100: 18 mm