Pyknometre af glas, kalibrerede, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 1 Nej: 1 
chimie / laboratoire / eyrein
Ja, jeg anbefaler
Pycnomètre de laboratoire précis et résistant pour des mesures rapides ,avec de faible volume.
43305 43308 43320 43328 43338
614-0701EA 536 DKK
614-0701 614-0702 614-0703 614-0704 614-0705
Pyknometre af glas, kalibrerede, BLAUBRAND®
Pyknometer
Borosilikatglas 3,3, DIN ISO 3507, typen Gay-Lussac.
  • Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
  • Individual certificate included
  • Reference temperature: 20 °C
Pyknometrene er individuelt kalibreret. Den nominelle kapacitet er permanent indgraveret i hver flaske. Hver flaske er kalibreret med sin egen prop. Volumenet målt i cm3 er angivet med 3 decimalers nøjagtighed.