Glaskapillærer og enhedsinddelte mikropipetter, til engangsbrug
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 614 DKK
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Glaskapillærer og enhedsinddelte mikropipetter, til engangsbrug
Pipetter Mikrokapillærer
Engangsglaskapillærer til manuel prøveapplikation på 0,5, 1,2 eller 5 μl. Håndholdt og kan placeres vha. allround spottingstyret (551-4230). Indføres manuelt eller vha. et kapillærstyr i universalkapillærholderen (552‑0044) til brug med Nanomat. Graduerede 5 µl glas-mikropipetter er velegnede til kvantitativ analyse på konventionelle TLC-lag.
  • Farvekodede rør
  • Praktisk og brugervenlig
  • Mikropipetter er gradueret i mikroliter