Vandrette fremkaldelseskamre
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
022.8530 022.8535
552-0047EA 11700 DKK
552-0047 552-0048
Vandrette fremkaldelseskamre
TLC-fremkaldelsesbeholder
De vandrette fremkaldelseskamre gør det muligt at fordoble antallet af prøver i sammenligning med fremkaldelse i tank. Pladerne fremkaldes samtidigt fra hver ende og ind mod midten.
  • Der kan vælges mellem to konfigurationer: sandwich eller tank
  • Velegnet til alle former for opløsningsmidler
  • Fås til to forskellige pladestørrelser