Kamre med dobbeltkar
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 1840 DKK
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Kamre med dobbeltkar
TLC-fremkaldelsesbeholder
Dobbelte bakkekamre giver flere måder til forbedring af resultaterne for TLC/HPTLC-udviklingsteknikker.
  • Low solvent consumption
  • Reproducible pre-equilibration of the plate with solvent vapour is possible by placing it in the empty trough opposite that containing the solvent
Udviklingen starter først, når solventerne tilføres til bakken med pladen.
* ADC: automatic developing chamber.