Kar med flad bund
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
022.5150 022.5151 022.5250 022.5257 022.5259
552-0009EA 1920 DKK
552-0009 552-0010 552-0015 552-0022 552-0024
Kar med flad bund
TLC-fremkaldelsesbeholder
Kar med flad bund gør det muligt at udvikle et kromatogram under forhold med delvis eller fuld mætning af atmosfæren i karret med solventdampe. Graden af lagets forhåndsmætning kan ikke styres uden yderligere hjælpemidler.