TLC LuxPlate® silicagel 60, umodificerede lag, glas
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 1240 DKK
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
TLC LuxPlate® silicagel 60, umodificerede lag, glas
TLC-plader
LuxPlate® sortimentet af TLC-plader m. høj fluorescens, indeholder en øget mængde af fluorescerende farvestof, hvilket gør det nemmere at identificere små mængder af isoleret materiale. Desuden er mængden af binder forøget, hvilket resulterer i en signifikant klarere TLC-plade med en endnu mere stabil og robust overflade.
  • Dobbelt så klar UV-lys sammenlignet med almindelige TLC-plader
  • Nem identifikation af de udviklede bånd pga. bedre kontrast mod pladebaggrunden