HPTLC- og GLP-plader, silicagel 60, umodificerede lag, glas
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05564.0001EA 2310 DKK
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
HPTLC- og GLP-plader, silicagel 60, umodificerede lag, glas
TLC-plader
HPTLC-plader, umodificeret silicagel 60
Disse pladetyper har en optimeret Merck silicagel 60 med en partikelstørrelse på kun 5 til 6 µm, hvilket resulterer i en højere pakningsdensitet og en glattere overflade og dermed en reduceret bånddiffusion. Mindre prøvevolumen er påkrævet, 0,1 til 0,5 µl i forhold til klassisk TLC.
  • Hurtigere analyse, kun 3 til 20 min for optimale separationer
  • 5 til 10 gange højere følsomhed sammenlignet med klassisk TLC
  • Ekstra tynd (100 µm) HPTLC automatiseret multipel udvikling (AMD) -plader
HPTLC-plader, koncentrationszone