TLC-plader, modificeret silicagel 60, glas
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 4580 DKK
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
TLC-plader, modificeret silicagel 60, glas
TLC-plader
RP-2, RP-8 og RP-18 er baseret på silicagel 60 modificeret med alifatiske kulbrinter. Kædelængden i kombination med modifikationsgraden definerer evnen til at acceptere vand fra solventsystemet og påvirker retentionen kraftigt. Migrationstiden forøges i rækkefølgen RP 2, RP 8 og RP 18, når der anvendes den samme solventsammensætning. RP 8 og RP 18 kan køres med op til 60% vand i solventsystemet.
  • Resultaterne er mindre afhængige atmosfærisk luftfugtighed
  • Tillader brug af vandige solventsystemer
  • RP-modificeret silica muliggør nem korrelering med HPLC