TLC-plader, silicagel 60, umodificeret og kemisk modificerede lag, aluminium
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 365 DKK
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
TLC-plader, silicagel 60, umodificeret og kemisk modificerede lag, aluminium
TLC-plader
TLC-plader, umodificeret silicagel 60
Disse pladetyper har Merck silicagel 60 med en enestående polymerisk binder, hvilket resulterer i en ensartet og hård overflade, der ikke krakelerer eller danner blister. Den glatte og ekstremt tætte pladebelægning sikrer smalle bånd og maksimal separationseffektivitet med lavest baggrundsstøj. Lagtykkelse 200 µm, partikelstørrelse 10 til 12 µm. Bøjelige aluminiumsplader, der nemt kan tilskæres, så de passer til den enkeltes separationskrav. To uorganiske fluorescensindikatorer til UV-påvisning af farveløse stoffer. Prøver, der absorberer kortbølget UV-More Product Information