TLC-plader, silicagel 60, umodificeret, plast
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 1610 DKK
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
TLC-plader, silicagel 60, umodificeret, plast
TLC-plader
TLC plader, der tilbyder den glatte og ekstremt tætte pladebelægning, sikrer smalle bånd og maksimal separationseffektivitet med laveste baggrundsstøj. Bøjelige plastplader, der nemt kan tilskæres, så de passer til den enkeltes separationskrav.
  • Uorganisk fluorescensindikator til UV-bestemmelse af farveløse stoffer