Pipettespidser, Finntip™ Stepper
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 1330 DKK
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Pipettespidser, Finntip™ Stepper
Pipettespidser
Fuld serie af positive fortrængningssprøjtespidser designet til Finnpipette™ Stepper.
  • Ergonomisk design
  • Syv sprøjtestørrelser dækker et interval af dispenseringsvolumener fra 10 µl til 50 ml
  • Tilpasset opgaver med aggressive og viskøse væsker