Specielle pipettespidser, Finntip™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 0 DKK
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Specielle pipettespidser, Finntip™
Pipettespidser
Højkvalitets-PP, autoklaverbar.
  • Finntip™ Long (200 og 1000 µl): lang, konisk spids specielt tilpasset dybe rør og kolber med smal hals
  • Finntip™ Wide: spids med en bred, sleben åbning til pipettering af viskøse væsker og skrøbelige opløsninger af makromolekyleceller, som f.eks. genom-DNA, uden fragmentering