VWR®, Pipettespidser, Standard
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
613-1050EA 92.7 DKK
613-1050 613-1051 613-1053 613-1054 613-1055 613-1056 613-1057 613-3019
VWR®, Pipettespidser, Standard
Pipettespidser
Universalspidser kompatible med alle mikropipetter.
  • Usteril, autoklaverbar
  • Glat indvendig overflade for minimal retention af den dispenserede væske
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Bestillingsoplysninger: Leveres løse i pose eller i racks med 96 spidser.