Pipettespids Reload system, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RFL-222-C RFL-300-C RFL-1200-C
732-0956EA 472 DKK
732-0956 732-0957 732-1402
Pipettespids Reload system, Axygen®
Pipettespidser
Klar PP, autoklaverbar.
  • Racks, der nemt kan genopfyldes
  • Certificeret RNase-, DNase- og endotoxin-sikker
  • Spidser med universel pasform har afrundet reference og inddelinger