VWR®, Pipettespidser, universal
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-5755EA 152 DKK
612-5755 612-6786
VWR®, Pipettespidser, universal
Pipettespidser
PP, autoklaverbare.
  • Fremstillet uden smøremidler
  • Cadmium-fri farvestoffer
  • Miljøvenlig emballage
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)