VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pipettespidser
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2914EA 403 DKK
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pipettespidser
Pipettespidser
Spidser i MultiTrays®. Kompatibel med de fleste mikropipetter, undtagen 612-2913 som er kompatible med mikropipetter fra Gilson® og Labmate®. MultiBox® plus er en autoklaverbar PP-æske med støvtæt, hængslet skydelåg, der kan åbnes helt eller delvist. MultiBox® plus er egnet til brug med alle MultiTrays®.
  • Spidserne passer nøjagtigt til mikropipetternes konusser, har en lige form for optimal håndtering og har minimal væskeretention
  • MultiBox® plus kan autoklaveres gentagne gange, men bør anbringes i en velegnet beholder for at undgå kontakt med væggene i autoklaven (steriliseringsbetingelser: +121 °C, 1,2 bar, maks. 30 minutter, med åbne beholdere)
  • Maks. fem 5 MultiBox® plus kan stables oven på hinanden
Bestillingsoplysninger: Spidserne leveres monterede i MultiTray®-systemer