Pipettespidser, ART®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2065 2065E 2069 2069G 2069IW 2070 2079E 2079EIW 2079GIW 2139 2139F 2140 2149 2149E 2149P 2149PIW 2159P 2160P 2180B 2279 2279IW 2780 2079 2065E-05 2069-05 2139-05 2139F-05 2140-05 2149P-05 2149E-05 2149P-50 2279-05
732-2202EA 575 DKK
732-2202 732-2204 732-2207 732-2210 732-2282 732-2212 732-2355 732-2217 615-0030 732-2219 732-2285 732-2221 732-2223 732-2293 732-2225 732-2301 732-2231 732-2233 732-2234 732-2236 732-2312 732-2238 732-2215 732-2205 732-2208 732-2220 732-2286 732-2222 732-2224 732-2294 732-2298 732-0995
Pipettespidser, ART®
Pipettespidser
Fremstilles ved hjælp af en særlig proces, hvor spidserne udstyres med et enestående ART® filter for at fjerne enhver risiko for krydskontaminering mellem prøverne, hvilket er særlig vigtigt inden for molekylærbiologien. De er egnet til applikationer i forbindelse med DNA eller RNA samt radioaktive og smitsomme prøver.
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP og pyrogener
  • Sterile spidser: steriliseret med gammastråling
  • Spidser med 'lav retention': yderst vandafvisende overflade for lav retention, overlegen præcision og reproducerbare mål