Dråbepipetter
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
315 316
612-1778EA 280 DKK
612-1778 612-1780
Dråbepipetter
Pipetter Pasteur-/Overførselspipetter
PE, uddannet.
  • Helstøbt
  • Kar med stor volumen til opsugning og udtømning af væsker
  • Ideel erstatning for almindelige glas-Pasteurpipetter og gummimundstykker