Demeter pipetter
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1500137 1500144
612-1032EA 106 DKK
612-1032 612-4803
Demeter pipetter
Pipetter Pipetter med inddeling
AR-Glas®.
  • Kalibreret til at levere 'Ex'
  • Blå graduering
  • Fortyndingspipetter med 2 mærker ved 1 og 1,1 ml eller med 4 mærker ved 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Længde: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certificeringer: DIN 12838 og DIN 12839