VWR®, Steriliseringsæsker til pipetter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2061EA 963 DKK
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Steriliseringsæsker til pipetter
Bokse Beholdere til Pipettesterilisering
Rustfrit stål, med firkantet fod, autoklaverbar.
  • Kan autoklaveres ved 121 °C og steriliseres ved 180 °C
  • Bund og låg er indvendig belagt med silikone for at minimere risikoen for beskadigelse af pipetterne under transport og sterilisering