Pipette stand, rotary
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
262 265
612-2814EA 281 DKK
612-2814 612-1811
Pipette stand, rotary
Pipettestativer
PP, with circular PVC base (both references to be ordered together to have the complete system).
  • Til 18 pipetter med Ø<10 mm og 10 pipetter med Ø<15 mm
  • Den bund, pipetten hviler på, har små drænhuller
  • Med fastgørelsesring til højdejustering på skaftet på en rund sokkel