VWR®, Bolde til pipetter og sprøjter med stor kapacitet
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2699EA 52.1 DKK
612-2699 612-2700 612-2701 612-2702
VWR®, Bolde til pipetter og sprøjter med stor kapacitet
Pipetter Pipettebolde
Rødt gummi.
  • Til pipetter og sprøjter med stor kapacitet
  • Tykke vægge
  • Let betjening
Kapacitet: 12 - 150 ml
Åbne endes diameter: 4,0 - 6,3 mm