Transferpipetter, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357524 357575
734-0342EA 755 DKK
734-0342 734-0354
Transferpipetter, Falcon®
Pipetter Pasteur-/Overførselspipetter
PE, til engangsbrug.
  • Med 1 ml og 2 ml inddelinger
  • Lille spids sikrer ensartet dråbestørrelse
Bestillingsoplysninger: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.