VWR®, Pasteurpipetter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-1702EA 191 DKK
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pasteurpipetter
Pipetter Pasteur-/Overførselspipetter
Natronkalkglas, til engangsbrug.
  • Usteril
  • Fremstillet på automatiske maskiner for at sikre fuldt ensartet produktion
  • Konisk øvre åbning til vatprop
  • Diam. øverst: 7,1 mm, vægtykkelse: 0,53 mm, spids Ø: 1,50 mm