Mikropipetter, minilåg, i henhold til Pr. Delbrück
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9000240 9000220 9000250
612-2451EA 890 DKK
612-2451 612-2449 612-2453
Mikropipetter, minilåg, i henhold til Pr. Delbrück
Pipetter Mikrokapillærer
DURAN® glas, natriumhepariniseret, til engangsbrug.
  • Konformitetsbestemt
  • 'Ende-til-ende': indeholder den anførte volumen, når den fyldes helt
  • Sikker emballering beskytter under transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Præcision: 0,5%
Reproducerbarhed: 1%
Certificeringer: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Emballering: 100 mikropipetter er pakket i et glasrør med farvekodet dispenserlåg, 10 af disse rør er pakket i en robust papkasse.