Mikropipetter, minicaps®
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 912 DKK
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Mikropipetter, minicaps®
Pipetter Mikrokapillærer
DURAN® glas, ikke hepariniseret, til engangsbrug.
  • Konformitetsbestemt
  • 'Ende-til-ende': indeholder den anførte volumen, når den fyldes helt
  • Sikker emballering beskytter under transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Præcision: 0,5%
Reproducerbarhed: 1%
Certificeringer: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Emballering: 100 mikropipetter er pakket i et glasrør med farvekodet dispenserlåg, 10 af disse rør er pakket i en robust papkasse.