Mikropipetter, ringcaps®
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9600122 9600222 9602144 9600105 9600210 9600110 9600120 9600125 9600240 9600140 9600144 9600150 9600299 9600199
HIRS9600122EA 152 DKK
HIRS9600122 612-2412 613-2413 612-2401 612-2402 612-2403 612-2404 612-2405 612-2406 612-2407 612-2408 612-2409 612-2410 612-2411
Mikropipetter, ringcaps®
Pipetter Mikrokapillærer
DURAN®, borosilikatglas, med ringmærke, engangs.
  • Farvekodet iht. ISO for tydelig identifikation
  • Konformitetsbestemt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certificeringer: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC