Mikropipetter, intraMARK, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
708709 708722 708728 708744
612-1403EA 365 DKK
612-1403 612-1405 612-1406 612-1414
Mikropipetter, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipetter Mikrokapillærer
Glas, med ringmærke, til engangsbrug.
  • Kalibreret til at indeholde 'In', indeholder den anførte volumen, når den fyldes fra den ene ende til ringmærket
  • Farvekodet iht. ISO for tydelig identifikation
  • Certificeret overholdelse af standarder (volumener større end 5 µl)
Nøjagtighed ≤±0,25%; reproducerbarhed ≤0,5% (undtagen for 612-1401: Nøjagtighed ≤±0,30%; reproducerbarhed ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Advarsel: DE-M marking only for 5 µl.