Pipetter med inddeling, type 3, klasse B, fuldstændigt udløb
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 59.3 DKK
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipetter med inddeling, type 3, klasse B, fuldstændigt udløb
Pipetter Pipetter med inddeling
AR-Glas®
  • Kalibreret til at levere 'Ex'
  • Kort linje-graduering, gradueret til spidsen, nulpunkt øverst, brun graduering
  • Fra 5 ml med vatprop for over
DIN EN ISO 835
Længde: 360 mm ±5 mm undtagen 25 og 50 ml pipetter: 450 mm ±5 mm
Certificeringer: DIN EN ISO 835