Pipetter med inddeling, type 3, klasse AS, fuldstændigt udløb
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1100129 1100133 1100135 1100140 1100141 1100142 1100153 1100154 1100160 1100165 1100170 1100175 110015308 110015345 110013327 110014127 110015327 110016027 110017027 1100165DKD 1100175DKD 1100154DKD 1100160DKD 1100135DKD 1100142DKD 1100170DKD
612-1045EA 91.4 DKK
612-1045 612-1046 613-2111 613-2112 612-1047 613-2113 612-1048 612-1049 612-1050 612-1051 612-1052 612-1053 612-7283 612-5751 612-4723 612-4727 612-4731 612-4735 612-4744 612-4743 612-4746 612-4733 612-4742 612-4725 612-4729 612-4745
Pipetter med inddeling, type 3, klasse AS, fuldstændigt udløb
Pipetter Pipetter med inddeling
AR-Glas®.
  • Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Mærker og påskrifter i brun farve, gradueret til spidsen
  • Fra 5 ml med vatprop for oven
  • Ventetid fem sekunder
DIN EN ISO 835
Længde: 360 mm ±5 mm undtagen 25 og 50 ml pipetter: 450 mm ±5 mm
Certificeringer: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).