Graduated pipettes, Class AS, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1110129 1110133 1110141 1110153 1110154 1110160 1110165 1110170
612-1054EA 106 DKK
612-1054 612-1055 612-1056 612-1057 612-1058 612-1059 612-1060 612-1009
Graduated pipettes, Class AS, Schellbach
Pipetter Pipetter med inddeling
AR-Glas®.
  • Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Mærker og påskrifter i blå farve, gradueret til spidsen, med Schellbach-stribe
  • Fra 5 ml med vatprop for oven
DIN 12697
Længde: 360 mm ±5 mm undtagen 25 ml pipetter: 450 mm ±5 mm.
Certificeringer: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).