Pipetter med inddeling, type 3, klasse B, fuldstændigt udløb
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1030133 1030141
612-1022EA 61.7 DKK
612-1022 612-1024
Pipetter med inddeling, type 3, klasse B, fuldstændigt udløb
Pipetter Pipetter med inddeling
AR-Glas®
  • Kalibreret til at levere 'Ex', kort linje-graduering
  • Mærker og påskrifter i brun farve, nulpunkt øverst, gradueret til spidsen
  • Med vatprop for oven
DIN EN ISO 835
Længde: 360 mm ±5 mm
Certificeringer: DIN EN ISO 835