Fuldpipetter, 2 mærker, klasse AS
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1340229 1340233 1340240 1340248 1340255 1340260 1340264 1340265 1340270 1340275 1340280
612-4874EA 98.6 DKK
612-4874 612-2783 612-2784 612-2785 612-2786 612-2787 612-2788 612-2789 612-2790 612-2791 612-2792
Fuldpipetter, 2 mærker, klasse AS
Pipetter Kolbepipetter
AR-Glas®
  • Kalibreret til udløb (TD, Ex)
  • Graduering i brun farve
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
DIN 12691
Certificeringer: DIN EN ISO 648; DE-M mærkning