VWR®, Faste manchetter til standardslib
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201-0039EA 623 DKK
201-0039 201-0040 201-0041 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045 201-0046 201-0048
VWR®, Faste manchetter til standardslib
Muffer med NS-slib Muffer med slib
PTFE, med greb.
  • Very good chemical resistance
  • Gas, liquid and vacuum-tight
  • Temperature resistant from −200 to +280 °C
Til montering på standardkolber med slib. Robust udformning med fremstående greb for nem fastgørelse af manchetter. Med pakningsringe på ydersiden af slibningsmuffen, hvilket hindrer de slebne samlinger i at sidde fast og giver en meget god tætning. Smørefri tilslutning; ingen rester af smøremiddel, der kan kontaminere produktet.