Mopper, PolyGen™
Leverandør: MICRONOVA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 830 DKK
129-0167 129-0520
Mopper, PolyGen™
Mopper
Polyesterstrengssløjfer med lav fnugdannelse med dobbeltaktivt slidende net er ideel til farmaceutiske og bioteknologiske projekter. Hovederne bruges direkte med skaftet af fiberglas/polypropylen eller forbindes til universalskaftet med kvikafkoblingsadapteren.
  • Mop can clean to a dry finish or apply disinfectants requiring extended drying time
  • Special herringbone weave ensures no raw edges to guarantee low particulation
  • Low-linting polyester looped strands
  • Reusable, launderable, and autoclavable
Bestillingsoplysninger: Moppehoveder og skafter skal bestilles separat.